Documenti fondamentali
FX0440
Supelco
Formic acid
98%, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Formic acid, Methanoic Acid,Aminic Acid, Aminic Acid
About This Item
Formula condensata:
HCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.03
Beilstein:
1209246
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
200-579-1
Nome del prodotto
Acido formico, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
meets USP/NF
Densità del vapore
1.6 (vs air)
Tensione di vapore
44.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1004 °F
Limite di esplosione
57 %
Impurezze
≤0.05% Acetic acid (CH3COOH)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (20 °C)
3.7
P. ebollizione
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
Punto di fusione
8.2-8.4 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 49.5 °C
Densità
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
sulfite (SO32-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ag: ≤0.02 ppm
Al: ≤0.05 ppm
Ba: ≤0.05 ppm
Be: ≤0.02 ppm
Bi: ≤0.1 ppm
Ca: ≤0.2 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.05 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤2 ppm
Ge: ≤0.05 ppm
K: ≤0.1 ppm
Li: ≤0.02 ppm
Mg: ≤0.5 ppm
Mn: ≤0.05 ppm
Mo: ≤0.02 ppm
NH4+: ≤0.001%
Na: ≤0.5 ppm
Ni: ≤0.05 ppm
Pb: ≤0.02 ppm
Sr: ≤0.02 ppm
Ti: ≤0.1 ppm
Tl: ≤0.05 ppm
V: ≤0.05 ppm
Zn: ≤0.05 ppm
Zr: ≤0.1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Stringa SMILE
OC=O
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Acetic acid (CH3COOH): 0.05% max
Aluminum (Al): 0.05ppm max
Ammonium (NH4): 0.001% max
Assay: 98% min
Barium (Ba): 0.05ppm max
Beryllium (Be): 0.02ppm max
Bismuth (Bi): 0.1ppm max
Cadmium (Cd): 0.05ppm max
Calcium (Ca): 0.2ppm max
Chloride (Cl): 5ppm max
Chromium (Cr): 0.05ppm max
Cobalt (Co): 0.02ppm max
Color (APHA): 10 max
Copper (Cu): 0.02ppm max
Dilution test: To pass test
Evaporation residue: 0.001% max
Germanium (Ge): 0.05ppm max
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Iron (Fe): 2ppm max
Lead (Pb): 0.02ppm max
Lithium (Li): 0.02ppm max
Magnesium (Mg): 0.5ppm max
Manganese (Mn): 0.05ppm max
Molybdenum (Mo): 0.02ppm max
Nickel (Ni): 0.05ppm max
Potassium (K): 0.1ppm max
Silver (Ag): 0.02ppm max
Sodium (Na): 0.5ppm max
Strontium (Sr): 0.02ppm max
Sulfate (SO4): 5ppm max
Sulfite (SO3): 0.001% max
Thallium (Tl): 0.05ppm max
Titanium (Ti): 0.1ppm max
Vanadium (V): 0.05ppm max
Zinc (Zn): 0.05ppm max
Zirconium (Zr): 0.1ppm max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
121.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49.5 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Acido formico reagent grade, ≥95%
Sigma-Aldrich
F0507
Acido formico
Acido formico ≥95%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W248703
Acido formico
Acido formico European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001970
Acido formico
Acido formico ACS reagent, ≥88%
Sigma-Aldrich
399388
Acido formico
Acido formico ACS reagent, ≥96%
Sigma-Aldrich
695076
Acido formico
Formic acid 89-91% for analysis EMSURE® ACS
Supelco
1.00253
Formic acid 89-91%