Documenti fondamentali
FX0415
Supelco
Formaldehyde Solution
36%
Sinonimo/i:
Formaldehyde Solution, Formalin, Formaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH2O
Peso molecolare:
30.03
Codice UNSPSC:
12352501
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Concentrazione
≥36%
Colore
APHA: ≤10
Temp. transizione
flash point 60 °C
applicazioni
histology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
36%
Fixative used in histopathology, either by itself or in various mixtures.
Risultati analitici
Acidity: To pass test
Assay: 36% min
Color (APHA): 10 max
Description: To pass test
Form: Clear liquid
Identification: To pass test
Solubility: To pass test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup