FR123711081
Estapor® Magnetic Microspheres
M1-070/60 Mag COOH PS 10%, Magnetic carboxylated microspheres 1µm, ChemiLuminsecence Immunoassay
Sinonimo/i:
Magnetic Beads, Magnetic Particles
About This Item
Materiali
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Livello qualitativo
Composizione
Iron Content, 55.0-65.0%
Produttore/marchio commerciale
Estapor®
Confezionamento
bottle of 10ml-10L
Concentrazione
10% solids
tecniche
enzyme immunoassay: suitable (ChemiLuminsecence Immunoassay-CLIA)
Colore
brown
Matrice
polymeric polystyrene/divinylbenzene
Diametro delle microsfere
0.70-1.30 μm
Capacità
50-250 μeq/g surface charge density
Gruppo funzionale
carboxylic acid (COOH)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3