FCMAB390F
Milli-Mark® Anti-pan Histone-FITC Antibody, clone H11-4
clone H11-4, Milli-Mark®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
H11-4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
WGK 2