MABT861M
Anti-CDCP1 (CD318) Antibody, clone 9A2
clone 9A2, from mouse
Sinonimo/i:
CUB domain-containing protein 1, Membrane glycoprotein gp140, Subtractive immunization M plus HEp3-associated 135 kDa protein, SIMA135, Transmembrane and associated with Src kinases, CD318
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9A2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDCP1(64866)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CDCP1 CD318 in one million DLD-1 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1