FCMAB306P
Milli-Mark Anti-Human-Nuclei-PE Antibody, clone 235-1
clone 235-1, Milli-Mark®, from mouse
Sinonimo/i:
HuNu
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
235-1, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Jurkat cells.
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2