FCMAB113A4
™
clone 10H11.2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
Octamer-binding transcription factor 3, POU class 5 homeobox 1, POU domain class 5, transcription factor 1, POU domain, class 5, transcription factor 1, POU-type homeodomain-containing DNA-binding protein, octamer-binding transcription factor-3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10H11.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POU5F1(5460)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
• Prepare an antibody working solution by diluting 1:5 the primary antibody with PBS.
• Dispense the volume per test of working of solution according to the number of cells indicated in the table below.
• µ
•µ
μ | μ | μ |
μ | μ | μ |
Ricerca su cellule staminali
Differenziazione precoce & di cellule pluripotenti
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Cellule staminali embrionali murine
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2