FCMAB100P
Milli-Mark Anti-Phospho-Erk1/2 Antibody (Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187)-PE
clone AW39R, Milli-Mark®, from rabbit
Sinonimo/i:
Erk1
Erk2
p44-MAPK
p42-MAPK
MAPK2
PRKM2
p41mapk
PRKM1
p44
ERK2
P42MAPK
ERK
p42
MAPK1
ERT1
ERT2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AW39R, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation ((pThr202/pTyr204), (pThr185/pTyr187))
Informazioni sul gene
human ... MAPK3(5595)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
MAP Kinases
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Jurkat Cells
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2