EZMSAA3
Mouse SAA-3 ELISA Kit
measures and quantifies SAA-3 levels in 10 μL serum or plasma
Sinonimo/i:
Serum amyloid A-3 protein
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Mouse SAA-3 ELISA, This Mouse SAA-3 ELISA is used to measure & quantify SAA-3 levels in Metabolism & Cancer & Neuroscience research.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 96-100%
sensitivity: 0.078 μg/mL
(10 μl sample size)
standard curve range: 0.078-5.0 μg/mL
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm/590nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Metabolic Disorders
Obesity
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3