Documenti fondamentali
EZHABG504
Millipore
Filtro per membrana EZ-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, black filter, gridded filter, General microbiological analysis
Sinonimo/i:
Filtri a membrana, Membrane semipermeabili
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
Livello qualitativo
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Produttore/marchio commerciale
EZ-Pak®
Diam. filtro
50 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type bottled water
sample type beer
sample type soft drink
sample type cider
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type wine
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample type cosmetics
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri EZ-Pak sono realizzati in esteri misti di cellulosa (MCE) con pori da 0,45 μm; sono neri, quadrettati con diametro di 50 mm. Questi filtri assicurano recuperi elevati e sono adatti alle analisi microbiologiche di base. Le membrane EZ-Pak e il relativo dispensatore rappresentano una rivoluzione per la manipolazione dei filtri nelle analisi con il metodo della filtrazione su membrana (MF) perché combinano i vantaggi delle membrane pronte all'uso, sterili e confezionate singolarmente con una facilità d′impiego unica. Le membrane di color nero facilitano il conteggio nel caso di colonie dall′aspetto spugnoso o incolori, come per esempio alcune specie del genere Legionella e alcuni lieviti.
Applicazioni
Il sistema EZ-Pak è adatto per le analisi di acque potabili, imbottigliate e minerali in ottemperanza a standard internazionali. Questi filtri trovano applicazione in ambito clinico, cosmetico, ambientale e nell′industria dei cibi e delle bevande, oltre che nel controllo di qualità (QC) industriale e nel settore farmaceutico. Analisi microbiologiche di birra, acqua in bottiglia, sidro, sport drink e vino con il metodo della filtrazione su membrana.
Note legali
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3