EZFITBACKF
Valvola di ritegno per rampa EZ-Fit®
EZ-Fit® Manifold accessory, suitable for (General microbial analysis)
Sinonimo/i:
Valvola di ritenuta
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Confezionamento
pkg of 3 units
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
Compatibilità
suitable for (General microbial analysis)
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali