EX0290
Ethyl alcohol, pure
94.9-96.0% (GC), suitable for HPLC, 190 Proof, Meets ACS Specifications
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Etanolo, HPLC, Meets ACS Specifications
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
94.9-96.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Titrable base
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.1% Methanol content (CH3OH)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 17 °C
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.4
λ: 220 nm Amax: ≤0.25
λ: 230 nm Amax: ≤0.15
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 270-400 nm Amax: ≤0.01
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Risultati analitici
Color (APHA): 10APHA max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Methanol content (CH3OH): 0.1% max
Solubility in water: Passes test
Substances darkened by sulfuric acid: Passes test
Substances reducing permanganate: Passes test
Titrable acid: 0.0005meq/g max
Titrable base: 0.0002meg/g max
UV Abs. at 210 nm: 0.4AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.25AU max
UV Abs. at 230 nm: 0.15AU max
UV Abs. at 240 nm: 0.05AU max
UV Abs. at 270 - 400 nm: 0.01AU max
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C