Key Documents
ELLUF0100
Millipore
Luminata Forte, substrato per HRP, per ELISA, 100 mL
Western blotting, dot/slot blotting
Sinonimo/i:
ELISA HRP substrate, detection substrate
About This Item
Codice UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
Coniugato
peroxidase conjugate
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 100 mL
Produttore/marchio commerciale
Luminata
assay range
sensitivity: 0.1 pg
tecniche
ELISA: suitable
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Reagente per la rilevazione chemiluminescente con HRP
Applicazioni
Per immunoblotting.
Western blotting, dot/slot blotting
Qualità
Il reagente è stato abbinato per ottimizzare l′intervallo e la sensibilità della rilevazione usando anticorpi diversi in Western blotting.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di spedizione a 4 °C. Contiene perossido d′idrogeno. Utilizzare in ambiente ben ventilato.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.