Documenti fondamentali
DAWP02500
Millipore
Membrana filtrante MF-Millipore da 0,65 µm
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana MCE, pori da 0,65 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
agenzia
in accordance with OSHA ID 160
Descrizione
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
140 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
9 L/min-cm2 air flow rate
Diametro
25 mm
Diam. filtro
25 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
3%
Indice di rifrazione
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.65 μm pore size
81 % porosity
Capacità
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Punto di bolla
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice filtro: DAWP
L′utilizzo di miscele biologicamente inerti di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa ha reso le membrane MF-Millipore tra le più utilizzate nelle applicazioni analitiche e di ricerca.
I filtri MF-Millipore senza Triton contengono quantità minime di umettante e sono caratterizzati da un tenore di estraibili in acqua inferiore rispetto ai filtri MF-Millipore standard.
Caratteristiche & vantaggi:
- filtri versatili per il monitoraggio biologico e ambientale
- disponibili in un′ampia gamma di gradi di filtrazione, bianchi o neri, con o senza quadrettatura
- sterilizzabili mediante ossido di etilene, irradiazione a raggi gamma o autoclave.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Applicazioni
  • Rimozione di particelle
  • Microbiologia dei prodotti lattiero-caseari
  • Ritenzione di lieviti, muffe e alghe
  • Microplastiche
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: comuni filtrazioni da laboratorio
  • Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
  • Istruzioni per l′uso: la filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può usare la filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45  μm (o più grandi) per intrappolare i microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
  • Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto al riparo dalle fonti di calore
  • Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti locali.
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3