Documenti fondamentali
CX1058
Supelco
Cloroformio
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Sinonimo/i:
Triclorometano, Tricloruro di metilidina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CHCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.38
Beilstein:
1731042
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
200-663-8
agenzia
meets USP/NF
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
160 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8% chloroform + ethanol basis
Forma fisica
liquid
contiene
0.5-1.9 % (v/v) ethanol as stabilizer
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.01% Water (H2O)
≤0.05 ppm Lead (Pb)
Residuo dopo evaporazione
≤2 ppm
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. eboll.
60.5-61.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−63 °C (lit.)
Solubilità
8.7 g/L
Densità
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤245 nm
Assorbanza UV
λ: 245 nm Amax: ≤1.00
λ: 255 nm Amax: ≤0.25
λ: 260 nm Amax: ≤0.15
λ: 270 nm Amax: ≤0.05
λ: 290-400 nm Amax: ≤0.01
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
CX1058P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Meets ACS Specifications.Stabilized with 0.75% ethanol.
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Acetone and Aldehydes (about 0.005%)To pass testAcid and chlorideTo pass testAppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (CHCl3 + C2H5OH)99.8% minColor (APHA)10 maxDensity at 25°C1.465-1.476g/mlEthanol0.5-1.9% (v/v)Evaporation residue2ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)1.0ppb maxFree chlorine (Cl)To pass testInfrared SpectrumConforms to standardLead (Pb)0.05ppm maxSubstances darkened by sulfuric acidTo pass testSuitability for determination with dithizoneTo pass testUV Abs. at 245 nm1.00AU maxUV Abs. at 255 nm0.25AU maxUV Abs. at 260 nm0.15AU maxUV Abs. at 270 nm0.05AU maxUV Abs. at 290 - 400 nm0.01AU maxUV Cut-off245nm maxWater (H2O)0.01% max
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Cloroformio contains ethanol as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
319988
Cloroformio