Key Documents
CVDI72TPS
Millipore
Cartuccia Durapore® CBR, 0,2 µm
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinonimo/i:
Durapore CVDI Cartridge Filter 20 in. 0.22 μm Code 7 Silicone
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Durapore®
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
Parametri
≤26.6 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
tecniche
bioburden reduction: suitable
Lunghezza
20 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
20 in. (50 cm)
Diametro
6.9 cm (2.7 in.)
Superficie filtrante
1.38 m2
Estraibili (gravimetria)
≤50 mg/cartridge
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.2 μm pore size
input
sample type liquid
Punto di bolla
≥3100 mbar (45 psig), air with water at 23 °C
Codice cartuccia
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: cartuccia
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: microrganismo
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocessazione
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: consultare le istruzioni per la bagnatura delle unità filtranti con membrana Durapore® nel manuale d′uso
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti nazionali, regionali e locali.
Nota sulla preparazione
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana Durapore® che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore in acqua a temperatura ambiente controllata
Ritenzione batterica
I campioni della membrana Durapore® utilizzata in questa cartuccia mostravano una ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas diminuta pari a 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizzando la metodologia ASTM F838.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany