CPMQK05D2
Kit: Cartuccia di purificazione QPAK® 2
For use with Milli-Q® systems fed by RO or distilled water
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
NACRES:
JA.13
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene cartridge
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
QPAK®
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<20 ppb
Descrizione generale
Kit: La cartuccia di purificazione QPAK® 2 è un′unità sostituibile per la purificazione dell′acqua progettata per abbattere i contaminanti ionici e organici. Contiene un insieme di terreni di purificazione (incluse resine a scambio ionico di livello per l′elettronica, carbone attivato e miscela di scavenger Organex Q) attentamente selezionati per rimuovere i contaminanti da diversi tipi di acqua in ingresso.
Caratteristiche e vantaggi
- Realizzato in polipropilene per il minimo rilascio di estraibili.
- L′acqua prodotta ottiene livelli di TOC (carbonio organico totale) < 20 ppb.
Altre note
Indicazioni per l′uso
- Capacità di ritenzione: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione
- Applicazione: analisi generali di laboratorio
- Uso previsto: purificazione dell′acqua
- Istruzioni per l′uso: Questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 μm. Consultare la sezione “Come usare il sistema” nella guida all′uso dell′apparecchiatura (fornita col sistema)
- Indicazioni per la conservazione: Conservare in luogo asciutto
- Dichiarazione sullo smaltimento: Smaltire in conformità con i regolamenti vigenti nazionali, regionali e locali.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany