Key Documents
CP2ALLRES
Milli-Q
Cartuccia Q-Gard® A
Polishing cartridge for AFS® 8/16 and AFS® 8D/16D systems
Sinonimo/i:
Cartuccia di purificazione Q-Gard®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Q-Gard®
tecniche
ion chromatography: suitable
Compatibilità
for use with AFS®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La cartuccia Q-Gard® A è una cartuccia di rifinitura con resine a scambio ionico vergini per sistemi di purificazione dell′acqua AFS® 8/16 e AFS® 8D/16D. Questa cartuccia è stata concepita per produrre acqua ad alta resistività attraverso matrici di purificazione selezionate accuratamente.
Applicazioni
La cartuccia Q-Gard® A è concepita per rimuovere contaminanti ionici sotto il livello di tracce per.garantire la qualità dell′acqua richiesta dalle vostre applicazioni.
Caratteristiche e vantaggi
  • Garanzia qualità dell′acqua.
  • Assicura la conformità con le specifiche del sistema.
  • Impiega la tecnologia a scambio ionico per la purificazione dell′acqua.
Componenti
Resine vergini a scambio ionico per rimuovere ioni.
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany