CDRC050HG
Cartuccia per osmosi inversa
For Reverse Osmosis at a flowrate of 50 L/h, For use with Elix® and RiOs™ water purification systems
Sinonimo/i:
Cartuccia da osmosi inversa – 50 L/h
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Elix®
for use with RiOs™
Descrizione generale
La membrana da osmosi inversa (RO) rimuove il 95%-99% dei contaminanti, inclusi ioni, particolati, batteri e molecole organiche. Per i sistemi di purificazione dell′acqua Elix® 35/70/100 e RiOs™ 50/100/150/200.
Applicazioni
L′acqua RO erogata dai sistemi RiOs™ ed Elix® viene usata in laboratorio, prevalentemente per applicazioni quali il lavaggio ordinario, la fornitura di acqua alle lavavetrerie e alle autoclavi o per alimentare i sistemi di purificazione di acqua pura ed ultrapura.
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany