CC325-1
PhotoGel-RUT, Methacrylated Gelatin Hydrogel Kit
Photocrosslinked gelatin hydrogel (CC325 Kit Component 1)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
lyophilized powder
applicazioni
cell analysis
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Componenti
Note: The complete PhotoGel-RUT, Methacrylated Gelatin Hydrogel Kit (CC325) consists of CC325-1 and CC325-2 sold seperately.
Qualità
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Articoli
Methacrylated collagen, hyaluronic acid, and gelatin (GelMA) hydrogels can be crosslinked with light and photoinitiators (Irgacure/LAP/Ruthenium), used as 3D cell culture scaffolds and bioinks for bioprinting.