Documenti fondamentali
CBL553
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-CD63, clone RFAC4
clone RFAC4, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-LAMP-3, Anti-ME491, Anti-MLA1, Anti-OMA81H, Anti-TSPAN30
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RFAC4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD63(967)
Specificità
Questo anticorpo reagisce con una proteina di 53 kDa che fa parte della famiglia di proteine tetraspanine. L'antigene era stato originariamente ricondotto a una proteina della membrana lisosomale presente anche sulla membrana plasmatica della piastrine in seguito alla loro attivazione. È stato poi osservato che il CD63 è presente con varia distribuzione sulla superficie e nel citoplasma di molti tipi cellulari tra cui cellule linfoidi, mieloidi, endoteliali e cellule di melanoma.
Applicazioni
Analisi dell'espressione di CD63 in citometria a flusso
Immunoprecipitazione
Analisi in Western blotting dell'antigene CD63 da proteine piastriniche solubilizzate
Adatto all′uso su sezioni di tessuto fissate in formalina e incluse in paraffina. Potrebbero non essere necessari il pretrattamento HIER e quello proteolitico. Gli utenti devono confermare la specificità e il tipo di pretrattamento adatto in base all′applicazione.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
L′anticorpo anti-CD63, clone RFAC4 riconosce il CD63 ed è adatto all′uso in applicazioni di FC, IP, WB, IH, IH(P).
Sottocategoria di ricerca
Immunoglobuline & immunologia
Stato fisico
Formato: purificato
L′anticorpo è fornito alla concentrazione di 100 μg/mL in tampone fosfato salino contenente azoturo di sodio 10 mM e albumina di siero bovino 1mg/mL. Il titolo di lavoro ottimale va determinato dal singolo laboratorio per la specifica applicazione.
Stoccaggio e stabilità
Se si intende utilizzare l'anticorpo entro 1 mese dall'acquisto, conservarlo a +4°C. Per una conservazione a lungo termine, suddividere in aliquote di volume ridotto e conservare a -20°C.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Lydia Wunderley et al.
Journal of cell science, 134(15) (2021-08-04)
Recycling to the cell surface requires the scission of tubular membrane intermediates emanating from endosomes. Here, we identify the monotopic membrane protein LPS-induced TNF-activating factor (LITAF) and the related protein cell death involved p53 target 1 (CDIP1) as novel membrane
An acidic cluster of the cytoplasmic tail of the RD114 virus glycoprotein controls assembly of retroviral envelopes.
David Bouard,Virginie Sandrin,Bertrand Boson,Didier Negre,Gary Thomas,Christelle Granier et al.
Traffic null
Mariëtte E G Kranendonk et al.
Obesity (Silver Spring, Md.), 22(5), 1296-1308 (2013-12-18)
Extracellular vesicles (EVs) released by human adipocytes or adipose tissue (AT)-explants play a role in the paracrine interaction between adipocytes and macrophages, a key mechanism in AT inflammation, leading to metabolic complications like insulin resistance (IR) were determined. EVs released
Valentina Salvi et al.
JCI insight, 3(10) (2018-05-18)
The excessive production of type I IFNs is a hallmark and a main pathogenic mechanism of many autoimmune diseases, including systemic lupus erythematosus (SLE). In these pathologies, the sustained secretion of type I IFNs is dependent on the improper activation
Bing Xia et al.
Theranostics, 10(20), 8974-8995 (2020-08-18)
Rationale: Peripheral nerves are unique in their remarkable elasticity. Schwann cells (SCs), important components of the peripheral nervous system (PNS), are constantly subjected to physiological and mechanical stresses from dynamic stretching and compression forces during movement. So far, it is