CBL198
Anti-Cytokeratin 19 Antibody, clone BA 17
clone BA 17, Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
300
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BA 17, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... KRT19(3880)
Specificità
FUSION PARTNER: Px63 Ag 8.653 myeloma cell line
Immunogeno
Applicazioni
Western blotting
Suitable for staining frozen and paraffin wax embedded tissue sections after proteolytic enzyme digestion
Cytokeratin 19 positive detection distinguishes malignant from benign breast tumours
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Cytokeratins
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2