CBL1337F
Anti-PECAM-1 Antibody, clone 390, FITC conjugated
clone 390, Chemicon®, from rat
Sinonimo/i:
CD31
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
390, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PECAM1(5175)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry: acteone fixed frozen tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2