CB1047
Anti-STMN1 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Stathmin 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Stmn1(16765)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
293T cells
Mouse spleen tissue