AP193B
Donkey Anti-Guinea Pig IgG Antibody, biotin conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
donkey
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
guinea pig
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3