CB1046
Anti-CLDN1 Mouse mAb (1C5-D9)
liquid, clone 1C5-D9, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Claudin 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C5-D9, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLDN1(9076)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (3-5 µg/ml)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
293T cells
PRC/PRF/5 cells, A431 cells, Human small intestine tissue, human colon tissue
Altre note
Sainz, B., Jr, et al. 2009. Virol. J.6, 103.
Stamataki Z, et al. 2009. Blood113 585.
Farquhar MJ, et al. 2008. J. Virol.82 8797.