AB3610
Anti-Survivin Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
TIAP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BIRC5(332)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation: Recommended antibody dilution 1:200
Immunohistochemisty: Recommended antibody dilution 1:1500
Optimal antibody dilutions must be determined by end-user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1