CB1044
Anti-OCLN Mouse mAb (1G7)
liquid, clone 1G7, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Occludin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G7, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OCLN(100506658)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
HL-60 cells, HeLa cells