Documenti fondamentali
BTEQ0DKT
Milli-Q
Kit da banco per touch screen di sistemi Milli-Q® EQ
Designed for use with Milli-Q® EQ 7 series systems to place the HMI touchscreen remotely, up to 3 m from the system.
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
JA.13
Caratteristiche
Allows to place the HMI touchscreen remotely, up to 3 m from the system
Produttore/marchio commerciale
Milli-Q®
Alt. sistema
10.5 cm (4.1 in.)
Largh. sistema
19.0 cm (7.4 in.)
system depth
18.9 cm (7.4 in.)
Compatibilità
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il kit da banco per sistemi Milli-Q® EQ 7000/08/16 consente di spingere la flessibilità di installazione a un livello superiore, grazie alla possibilità di posizionare il display remoto touch screen HMI a una distanza massima di 3 metri dal sistema, pur mantenendo l'accesso completo a tutte le informazioni del sistema.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany