Documenti fondamentali
BI0841
Sigma-Aldrich
Deblock Reagent 10% DCA in Toluene
Biosynthesis Novabiochem®
Sinonimo/i:
DCA Deblock, Deblock Reagent
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H2Cl2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116006
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
Temp. transizione
flash point 7.8 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Biosynthesis Novabiochem®
DNA Reagents Label Change Explanation
Risultati analitici
Color (APHA): 20APHA max
Dichloroacetic acid: 9.0-11.0%
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms
Water (H2O): 200ppm max
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Brain,Liver,Testes, Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
46.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
7.8 °C