Documenti fondamentali
BI0223
Sigma-Aldrich
Capping Reagent A THF/Acetic Anhydride (9/1)
Novabiochem®
Sinonimo/i:
DNA Reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
41116006
Nome Commerciale
Novabiochem®
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Biosynthesis Novabiochem®
Applicazioni
BI0223-0200 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0223-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0223-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Risultati analitici
Assay (acetic anhydride) (by density): 9.0-11.0% v/v
Assay (tetrahydrofuran) (by density): 89.0-91.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Identity (IR-spectrum): Conforms
Water (H2O): 300ppm max
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1