BAPP1-150K
MILLIPLEX® Bovine Acute Phase Protein Panel 1
Sinonimo/i:
Bovine multiplex kit, Luminex bovine immunoassay, Millipore bovine panel, bovine acute phase multiplex kit, Luminex bovine acute phase multiplex kit, bovine multiplexfibrinogen, bovine multiplex haptoglobin
About This Item
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
bovine
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
Parametri
25 μL sample volume (per well of a 1:100,000 dilution of serum or plasma, or a 1:50,000 dilution of milk)
tecniche
multiplexing: suitable
input
sample type plasma
sample type serum
sample type milk
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3