03-0207-00
SMC® Human PD-1 High Sensitivity Immunoassay Kit
Sinonimo/i:
PD-1 Single Molecule Counting kit, PD-1 ultra-sensitive immunoassay, PD-1 immunoassay kit, Programmed cell death protein 1 kit, PD-1 kit
About This Item
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
human
Livello qualitativo
Parametri
50 μL sample volume (diluted 2-fold in standard diluent)
assay range
intra-assay cv: ≤5%
(n=15)
linearity: 80-117%
(Plasma)
linearity: 91-135%
(Serum)
recovery range: 53-100%
(Plasma)
recovery range: 80-109%
(Serum)
sensitivity: 1.74 pg/mL
standard curve range: 0.87-3,000 pg/mL
inter-assay cv: ≤14%
(n=15)
tecniche
single molecule counting: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Research Category: Cancer
Research Sub-Category: Immuno-Oncology
Specificità
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Accurate and reproducible performance on the state-of-the-art SMCxPRO® ultrasensitive immunoassay system.
- Compatiblity with automated liquid handling
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract