Documenti
B26524
Millipore
Manometro analogico protetto da diaframma sanitario
About This Item
Codice UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Livello qualitativo
Raccordi
3/4 in. sanitary clamp
Descrizione generale
Il manometro analogico protetto da diaframma sanitario è un accessorio del supporto per cassette Pellicon® Mini, caratterizzato da un design lineare che permettere di condurre in maniera semplice ed efficiente operazioni di sviluppo di processo e di produzione farmaceutica su piccola scala.
Il supporto Pellicon® Mini può alloggiare da una a tre minicassette Pellicon® 2 o cassette Pellicon® 3 in parallelo. Il supporto sanitario viene serrato con una chiave dinamometrica in modo da compattare le cassette tra una piastra di raccolta, che convoglia i fluidi in ingresso e in uscita dalle cassette, ed una piastra terminale, che permette di tenere unite le cassette
Il supporto Mini è progettato per lo sviluppo di processo e le produzioni su piccola scala in ambito farmaceutico.
Caratteristiche e vantaggi
Il supporto Mini accessoriato con il manometro analogico protetto da diaframma sanitario è una soluzione concepita su misura per lo sviluppo di processo e per le produzioni farmaceutiche su piccola scala.
Note legali
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany