Documenti fondamentali
AX0149
Supelco
Acetonitrile
≥99.5% (GC), rACS reagent, for extraction, for analytical purposes
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
About This Item
Formula condensata:
CH3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.05
Beilstein:
741857
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
200-835-2
Grado:
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Saggio:
≥99.5% (GC)
applicazioni:
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
P. ebollizione:
81-82 °C (lit.)
Tensione di vapore:
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Nome del prodotto
Acetonitrile, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Grado
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Livello qualitativo
agenzia
meets USP/NF
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
973 °F
Limite di esplosione
16 %
Impurezze
≤0.3% Water (H2O)
≤0.6 μeq/g Titrable base
≤8 μeq/g Titrable acid
Residuo dopo evaporazione
≤0.005%
Colore
clearAPHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. ebollizione
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 2 °C
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Formato
neat
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
AppearanceClearAssay (GC)99.5% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.005% maxTitrable acid8µeq/g maxTitrable base0.6µeq/g maxWater (H2O)0.3% max
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup