AQ132F
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, F(ab′)2, FITC conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3