Documenti fondamentali
AQ106F
Sigma-Aldrich
Anticorpo di coniglio anti-IgG di capra, F(ab′) 2, coniugato con FITC
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
goat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
L′anticorpo anti-IgG di capra, F(ab′) 2, prodotto in coniglio e coniugato con FITC, rileva il livello di IgG di capra è descritto in letteratura ed è convalidato per l′uso nei saggi di IF.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari frammento-specifici
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2