Documenti fondamentali
APFB03700
Millipore
Filtro a membrana in fibra di vetro, pori da 1,0 μm
Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri in fibra di vetro senza legante
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Dimensione pori:
1.0 μm pore size
Materiali:
glass fiber membrane
plain filter
white filter
Caratteristiche:
hydrophilic
Diam. filtro:
37 mm
Spessore:
700 μm
Sterilità:
non-sterile
Materiali
glass fiber membrane
plain filter
white filter
agenzia
in accordance with NIOSH 3501,5002,5007,5009,5013,5015,5017,5027,5028,5504
in accordance with OSHA ID 161
Descrizione
1.0 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 37 mm diameter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
2.2 mL/min-cm2 water flow rate
500 °C max. temp.
Diam. filtro
37 mm
Spessore
700 μm
Dimensione pori
1.0 μm pore size
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
  • Chiarifica di liquidi
  • Quantificazione della materia solida in sospensioni di particelle fini
  • Conteggio a scintillazione
  • Acqua di grado analitico per microplastiche
  • Analisi di microplastiche