Documenti fondamentali
AP4004705
Millipore
Filtro in fibra di vetro senza legante
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, thickness 475 μm, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in fibra di vetro, pori da 0,7 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
glass fiber membrane
plain filter
white filter
agenzia
suitable for EPA OTM-45
Descrizione
0.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 47 mm diameter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
>300 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
550 °C max. temp.
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
475 μm
Dimensione pori
0.7 μm pore size
90 % porosity
applicazioni
PFAS testing
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice filtro: AP40
I filtri a disco fibroso Overview
Millipore sono disponibili con svariati flussi e capacità. I nostri filtri in fibra di vetro sono disponibili con o senza resine leganti e possono essere sterilizzati con EO, irradiazione gamma o autoclave (121 °C a 1 bar).
Filtri in fibra di vetro con resina legante:
I filtri Millipore con resina legante hanno un′elevata resistenza in umido e sono eccellenti per l′analisi qualitativa e la pre-filtrazione, specialmente per liquidi altamente contaminati. Sono molto utilizzati anche per la chiarificazione delle soluzioni acquose.
Tipo AP15
•Minore capacità di trattenere le impurità
•Prefiltro consigliato per i filtri da 0,2-0,6 µm
Tipo AP20
•Minore ritenzione e maggiore capacità di trattenimento delle impurità rispetto ai filtri AP15
•Prefiltro consigliato per i filtri da 0,8-8,0 µm
•Utilizzo a monte per proteggere i filtri tipo AP15
Tipo AP25
•Maggiore spessore con la stessa ritenzione e maggiore capacità di trattenimento delle impurità di AP20
•Prefiltro consigliato per i filtri da 0,9-8 µm, specialmente per liquidi proteinacei e altamente contaminati
•Utilizzo a monte per proteggere i filtri di tipo AP15
Filtri in fibra di vetro senza resina legante:
I filtri senza resina legante mantengono la propria integrità strutturale senza perdita di peso quando vengono riscaldati fino a 500 °C e pertanto possono essere utilizzati nell′analisi gravimetrica e per la filtrazione di gas caldi.
Tipo APFA
•Trattiene le particelle fini con una buona efficienza, anche con flussi elevati
•Consigliato per il monitoraggio delle acque reflue e la raccolta di particelle sospese nei gas (ad es., fumi da caminetti)
•Utilizzo nelle applicazioni biochimiche (ad es., raccolta di cellule e filtrazione di precipitati di proteine o acidi nucleici)
Tipo APFB
•Maggiore resistenza meccanica in umido e maggiore capacità di carico rispetto ai filtri di tipo APFA
•Utilizzo per la chiarificazione di liquidi, la quantificazione dei solidi in sospensioni di particelle fini e per il conteggio a scintillazione
Tipo APFC
•Maggiore ritenzione, specialmente per la rimozione di particolato fine e microorganismi rispetto ai filtri APFA
•Utilizzo per la determinazione dei solidi sospesi totali nell′acqua potabile
•Utilizzo per la filtrazione di proteine o precipitati di acidi nucleici da TCA e per la raccolta di cellule e microorganismi
Tipo APFD
•Filtro spesso con flusso elevato e bassa ritenzione
•Utilizzo per la chiarificazione di sospensioni contenenti particolati superiori a 1,0 µm
Tipo APFF
•Utilizzo per la filtrazione di precipitati estremamente fini, quali proteine, acidi nucleici o precipitati sierici
•Consigliato per il metodo USEPA 1311 per l′analisi TCLP
Tipo AP40
•Consigliato per i metodi standard per i solidi sospesi totali 2540D
•Consigliato per il metodo USEPA 1311 per l′analisi TCLP
•Mantiene l′integrità strutturale senza perdita di peso in caso di combustione a 550 °C (1022 °F) dopo la filtrazione del campione
•Consigliato per la determinazione della materia sospesa volatile nelle acque reflue e negli effluenti industriali
Tipo di filtro: Filtro di profondità
Applicazioni
  • Solidi sospesi totali, Standard Methods 2540D
  • Metodo EPA 1311 per l′analisi TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure)
  • Determinazione di solidi volatili sospesi in acque reflue ed effluenti industriali
Stack test per l′individuazione di PFAS con il metodo OTM-45
Visita l’Archivio dei documenti
Rodrigo B Carneiro et al.
Journal of hazardous materials, 389, 121888-121888 (2019-12-28)
Understanding the role of the different anaerobic digestion stages on the removal of organic micropollutants (OMPs) is essential to mitigate their release from wastewater treatment plants. This study assessed the fate of 21 OMPs during hydrolysis and acidogenesis to elucidate