AP512
Sheep Anti-Human IgM, (Fc) Antibody
Chemicon®, from sheep
Sinonimo/i:
Ig mu chain C region
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Isotype Control Antibodies
Qualità
ELISA Analysis: A representative lot detected Sheep Anti-Human IgM, (Fc) in ELISA.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human IgG, Human IgG Fab Fragment, Human IgG Fc, Human IgM Fc, Human IgM (myeloma) Fab m fragment, Human IgA, Mouse IgM, Rat IgM whole molecule, Chicken IgM whole molecule, Goat IgM whole molecule, Guinea Pig IgM whole molecule, Hamster IgM whole molecule, and Rabbit IgM whole molecule
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Articoli
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.