AP307A
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, (H+L) Alkaline Phosphatase conjugate
1.0 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Applicazioni
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2