Documenti fondamentali
AP193C
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-IgG di cavia prodotto in asino, coniugato con Cy3, preadsorbito
Chemicon®, from donkey
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
donkey
Livello qualitativo
Coniugato
CY3 conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
guinea pig
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
Questo anticorpo anti-IgG di cavia prodotto in asino, coniugato con Cy3 e preadsorbito per limitare la reattività crociata con altre specie, è convalidato per l'uso nei saggi di IF.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari preadsorbiti per doppia marcatura
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
L R Herron et al.
Neuroscience, 226, 313-323 (2012-09-25)
The fatal neurodegenerative disease amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is characterised by loss of motoneurons of the brainstem and spinal cord, and corticospinal neurons of the motor cortex. There is also increasing evidence of involvement of glial cells and interneurons, with
Production and histological application of affinity-purified antibodies to heat-denatured green fluorescent protein.
Nakamura, KC; Kameda, H; Koshimizu, Y; Yanagawa, Y; Kaneko, T
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society null
Non-epithelial stem cells and cortical interneuron production in the human ganglionic eminences.
Hansen, DV; Lui, JH; Flandin, P; Yoshikawa, K; Rubenstein, JL; Alvarez-Buylla, A; Kriegstein, AR
Nature Neuroscience null
Y H Huang et al.
European journal of histochemistry : EJH, 53(2), e10-e10 (2009-06-29)
We used immunofluorescence double staining method to investigate the cellular localization of glucagon and pancreatic polypeptide (PP) in rat pancreatic islets. The results showed that both A-cells (glucagon-secreting cells) and PP-cells (PP-secreting cells) were located in the periphery of the
Yuki Muranishi et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(46), 16792-16807 (2011-11-18)
The molecular mechanisms underlying cell fate determination from common progenitors in the vertebrate CNS remain elusive. We previously reported that the OTX2 homeoprotein regulates retinal photoreceptor cell fate determination. While Otx2 transactivation is a pivotal process for photoreceptor cell fate