AP183B
Goat Anti-Rat IgG Antibody, biotin-SP conjugate, Species Adsorbed
1.5 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
1.5 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Applicazioni
Enzyme Immunohistochemistry: 1:500-1:5,000.
Flow cytometry and Fluorescence immunohistochemistry: 1:200-1:1000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 500 μL of sterile distilled water.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1