Documenti fondamentali
AP181R
Millipore
Anticorpo di capra anti-IgG di topo, coniugato con rodamina, sottoposto ad adsorbimento per limitare la reattività crociata con altre specie
1.4 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
1.4 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
IgG (H+L) di topo (adsorbite per ridurre al minimo la reattività crociata con le proteine sieriche di ratto, uomo, bovino e cavallo)
RAPPORTO FLUOROFORO/PROTEINA IN TERMINI DI ASSORBANZA:
isotiocianato di tetrametilrodamina A550/A280 = 0,57
Applicazioni
L'anticorpo di capra anti-IgG di topo, coniugato con rodamina, sottoposto ad adsorbimento per limitare la reattività crociata con altre specie, è in grado di rilevare il livello delle IgG di topo & il suo uso nelle applicazioni di IF è stato convalidato & descritto in letteratura.
Stato fisico
Liofilizzato. Tampone = fosfato di sodio 0,01 M, NaCl 0,25 M NaCl, pH 7,6 e azoturo di sodio allo 0,05%.
RICOSTITUZIONE:
ricostituire portando a 1 mg/mL con acqua distillata sterile.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
T Ito et al.
Histochemistry and cell biology, 109(1), 67-73 (1998-02-07)
We have examined the distribution of calcium-binding proteins (CaBPs) in adult and fetal lungs of Syrian golden hamsters (Mesocricetus auratus) using immunostaining with confocal laser microscopy and electron microscopy. Single and grouped (neuroepithelial body; NEB) endocrine cells were distributed from
Y Arimatsu et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 9(6), 569-576 (1999-09-25)
Latexin, a carboxypeptidase A inhibitor, is expressed in a subset of neurons in the infragranular layers of the lateral cortex in the rat. We here show that latexin-expressing neurons exhibit ultrastructural features common to cortical pyramidal neurons. We show in
Yu Guo et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 40(10), 1878-1882 (2012-07-17)
Exposure to cigarette smoke is an etiological factor of human pancreatic cancer and has been associated with an increased risk of pancreatic diseases, including pancreatitis and diabetes. The toxicants in cigarette smoke can reach pancreatic tissue, and most of the
Tsutomu Endo et al.
Reproduction (Cambridge, England), 141(4), 397-405 (2011-01-18)
In mammalian oocytes, histone H3 and histone H4 (H4) in the chromatin are highly acetylated at the germinal vesicle (GV) stage, and become globally deacetylated after GV breakdown (GVBD). Although nuclear core histones can be exchanged by cytoplasmic free histones
Danielle A Guimarães et al.
Redox biology, 6, 386-395 (2015-09-08)
Imbalanced matrix metalloproteinase (MMP)-2 activity and transforming growth factor expression (TGF-β) are involved in vascular remodeling of hypertension. Atorvastatin and sildenafil exert antioxidant and pleiotropic effects that may result in cardiovascular protection. We hypothesized that atorvastatin and sildenafil alone or