AP136R
Goat Anti-Rat IgG Antibody, Rhodamine conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
FLUOROPHORE/ PROTEIN:
A550/A280 = .52
WAVELENGTH:
Absorption peak = 550 nm, Emission peak = 570 nm.
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 2 mL of sterile distilled water
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3