Documenti fondamentali
AP130F
Sigma-Aldrich
Anticorpo di capra anti-IgG & IgM di topo, coniugato con FITC
Chemicon®, from goat
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
La rivelazione delle IgG e delle IgM di topo tramite questo anticorpo di capra anti-IgG di topo, coniugato con FITC, è convalidata per l′uso in IF.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari contro immunoglobuline intere
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Yanchun Liu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 18(5), 3281-3290 (2019-10-12)
Protein kinase C type δ (PKCδ) is involved in B-cell signaling and the regulation of growth, apoptosis and differentiation of a variety of cell types. Cell division cycle 25 (Cdc25) is a key mediator of cell cycle progression that activates
Xuejie Han et al.
Theriogenology, 146, 58-70 (2020-02-15)
The MM-102 compound prevents the interaction between mixed lineage leukemia 1 (MLL1) and WD Trp-Asp repeat domain 5 (WDR5) and results in the inhibition of MLL1 H3K4 histone methyltransferase (HMT) activity. The inhibition of the FGFR signaling pathway and activation
Jianli Ma et al.
Experimental and therapeutic medicine, 23(4), 273-273 (2022-03-08)
Osteoporosis (OP) is a systemic metabolic bone disease that occurs most frequently in the elderly. The main pathogenesis of OP is excessive proliferation and differentiation of osteoclasts, in which the peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) pathway has a pivotal role.
Di Xie et al.
Journal of neuroinflammation, 17(1), 57-57 (2020-02-18)
Microglia activation is associated with the development of hypoxic-ischemic brain injury (HIBI). Neuroinflammation suppression might be a suitable therapeutic target in hypoxic oligodendrocyte injury. This study aims to determine whether clemastine can improve hypomyelination by suppressing the activated microglia and
Yiyu Deng et al.
PloS one, 9(1), e87420-e87420 (2014-02-06)
Hypoxic exposure in the perinatal period causes periventricular white matter damage (PWMD), a condition associated with myelination abnormalities. Under hypoxic conditions, glial cells were activated and released a large number of inflammatory mediators in the PWM in neonatal brain, which