Documenti fondamentali
AN5004700
Millipore
Filtri a membrana in polipropilene con pori di 5,0 μm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Prefiltro in polipropilene, idrofobo, 5,0 µm, 47 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
5 bar max. differential pressure (75 psid)
90 °C max. temp.
Diam. filtro
47 mm
Spessore
150 μm
Dimensione pori
5.0 μm pore size
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Questo è un prefiltro in polipropilene con pori da 5,0 µm (filtro da 5 micron) costituito da polipropilene vergine al 100%. Questo filtro è perfettamente idoneo alle applicazioni di chiarificazione generale & prefiltrazione inclusi i solventi, l′acqua deionizzata & la riduzione della carica microbica.
Applicazioni
Raccolta di cellule e di precipitati
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazioni: comuni filtrazioni di laboratorio
  • Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
  • Istruzioni per l′uso: la filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può usare la filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45 μm (o più grandi) per trattenere i microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle norme nazionali, regionali e locali vigenti.