Documenti fondamentali
AN1204700
Millipore
Prefiltro in polipropilene, idrofobo, 1,2 µm, 47 mm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in polipropilene con pori di 1,2 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Descrizione
This is a 1.2 µm pore size polypropylene prefilter constructed of 100% virgin polypropylene media. This filter is ideally suited for general clarifying & prefiltration applications including solvents, deionized water & bioburden reduction.
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
5 bar max. differential pressure (75 psid)
90 °C max. temp.
Diam. filtro
47 mm
Spessore
150 μm
Dimensione pori
1.2 μm pore size
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: AN12
I filtri Millipore in polipropilene sono prodotti a partire da polipropilene vergine al 100%. Questo filtro è perfettamente idoneo alle applicazioni di chiarificazione generale e prefiltrazione, inclusi i solventi, l′acqua deionizzata e la riduzione della carica microbica. Possono inoltre essere impiegati in un vasto intervallo di temperature
I prefiltri assicurano un′elevato grado di ritenzione di contaminanti, elevata capacità di trattenere le particelle solide e ridotta pressione differenziale. Ideati per la filtrazione di solventi organici, se adeguatamente bagnati con alcol, sono adatti anche per la filtrazione di soluzioni acquose.
Caratteristiche & Vantaggi
•Compatibili con solventi aggressivi
•Caratterizzati da un′elevata capacità di trattenere particelle solide
Applicazioni:
Comuni scopi di chiarificazione e prefiltrazione; adatti ai solventi organici
Tipo di filtro: filtro di profondità
Applicazioni
  • Chiarificazione di soluzioni acquose
  • Prefiltrazione a monte di membrane filtranti con pori di 0,5–2,0 µm
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazioni: comuni filtrazioni di laboratorio
  • Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
  • Istruzioni per l′uso: la filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può usare la filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45 μm (o più grandi) per trattenere i microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
  • Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.