AM76
Anti-TBK1 Mouse mAb (108A429)
liquid, clone 108A429, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
108A429, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TBK1(29110)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (2 g/ml)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Normal mouse serum
HEK293 cells
Altre note
Didonato, J.A., et al. 1997. Nature388, 548.
Lee, F.S., et al. 1997. Cell88, 213.
Malinin, N.L., et al. 1997. Nature385, 540.
Mercurio, F., et al. 1997. Science278, 860.
Regnier, C.H., et al. 1997. Cell90, 373.
Verma, I. and Stevenson, J.K. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 11758.
Verma, I.M., et al. 1995. Genes Dev.9, 2723.
WGK 1