AM63
Anti-A20 Mouse mAb (59A426)
liquid, clone 59A426, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
59A426, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNFAIP3(7128)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:500-1:2000)
Immunoprecipitation (2 g/mg)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Daudi cells
Altre note
May, M.J. et al. 1997. Seminars in Cancer Biology.2, 63.
Tewari, M., et al. 1995. J. Immunol.154, 1699.
Opipari, A.W., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 14705.
WGK 1